Principaux documents
R742201
N-(1-(BENZYLOXY)-2,2,2-TRICHLOROETHYL)PENTANAMIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H18Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.664
Numéro MDL:
37,90 $