Principaux documents
R742090
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((3,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)HEPTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20Cl5N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.686
Numéro MDL:
Autres remarques