Principaux documents
R741612
N-((4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)(PENTANOYLAMINO)METHYL)PENTANAMIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H31N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.478
Numéro MDL:
37,90 $