Documents
R741582
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-2-(5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.407
Numéro MDL:
Autres remarques