R740020
9-CHLORO-2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-5-(4-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.897
Numéro MDL:
Autres remarques