Principaux documents
R738921
4-(1-ADAMANTYL)CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
R738921-100MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R738921-100MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.369
Numéro MDL:
146,00 $