Principaux documents
R737836
1-PHENYL-1-DODECANONE OXIME
AldrichCPR
R737836-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R737836-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H29NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.438
Numéro MDL:
37,90 $