Principaux documents
R737054
3-ISOBUTYL-2-((2,3,4,5,6-PENTAMETHYLBENZYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H30N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.584
Numéro MDL:
Autres remarques