Principaux documents
R735604
6,11-DIHYDRODIBENZO(B,E)THIEPIN-11-OL 5,5-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.314
Numéro MDL:
Autres remarques