Principaux documents
R735256
DIETHYL 2-(ACETYLAMINO)-2-(4-(9H-PURIN-6-YLTHIO)BUTYL)MALONATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H25N5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.494
Numéro MDL:
37,90 $