Principaux documents
R734462
ISOPENTYL 5-(9H-PURIN-6-YLTHIO)PENTANOATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H22N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.432
Numéro MDL:
37,90 $