Principaux documents
R732990
4-CHLORO-3-((DIMETHYLAMINO)SULFONYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.701
Numéro MDL:
Autres remarques