Documents
R731897
N'-[(E)-(2-HYDROXY-1-NAPHTHYL)METHYLIDENE]-3-{4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H24N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.54
Numéro MDL:
Autres remarques