Principaux documents
R729221
N'-(1-(4-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE)3-(3-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.351
Numéro MDL:
Autres remarques