R727326
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28ClN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.085
Numéro MDL:
Autres remarques