Principaux documents
R725641
2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLTHIO)-N'-(4-PROPOXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.51
Numéro MDL:
Autres remarques