Principaux documents
R724912
3,3-DIMETHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-((3-TOLUIDINOCARBOTHIOYL)AMINO)ET)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H22Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.796
Numéro MDL:
Autres remarques