Principaux documents
R724262
7,9-DICHLORO-2-(4-CHLOROPHENYL)-1'-PROPYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,4'-PIPERIDINE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24Cl3N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.826
Numéro MDL:
Autres remarques