Principaux documents
R724149
2-(4-BROMOPHENYL)-7,9-DICHLORO-5-(2-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17BrCl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.214
Numéro MDL:
Autres remarques