Principaux documents
R723886
1-(4-CHLOROPHENYL)-2-HYDROXY-2-(1H-INDOL-3-YL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.733
Numéro MDL:
Autres remarques