Documents
R722553
N'-BENZYLIDENE-2-((4-ET-5-(4-MEO-PH)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.487
Numéro MDL:
Autres remarques