Documents
R721417
7-METHOXY-3-(1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13F3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.333
Numéro MDL:
Autres remarques