Principaux documents
R721050
1-(2-(4-BROMOANILINO)-2-OXOETHYL)PYRIDINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12BrClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.61
Numéro MDL:
Autres remarques