Principaux documents
R719544
N-(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)-N-(4-METHOXYPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H19NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.42
Numéro MDL:
146,00 $