Principaux documents
R718718
N-(5-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.85
Numéro MDL:
Autres remarques