Principaux documents
R718467
N-(5-(4-BROMOBENZYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)-4-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12BrN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.271
Numéro MDL:
Autres remarques