Principaux documents
R718041
1-ALLYL-N-BENZYL-4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.378
Numéro MDL:
Autres remarques