R716340
2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-HYDROXY-3,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25N5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.539
Numéro MDL:
Autres remarques