Principaux documents
R715298
N-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-PHENOXYACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.709
Numéro MDL:
Autres remarques