Principaux documents
R712205
N'-(4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENE)ISONICOTINOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.404
Numéro MDL:
Autres remarques