Principaux documents
R711381
4-(2-((4-CHLOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.741
Numéro MDL:
Autres remarques