R708747
4-(2-((4-BUTYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.953
Numéro MDL:
Autres remarques