Principaux documents
R708186
2-AMINO-3,5-DIBROMO-N'-(2-ETHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15Br2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.125
Numéro MDL:
Autres remarques