Principaux documents
R706353
3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYBENZALDEHYDE N-PHENYLSEMICARBAZONE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H14BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.201
Numéro MDL:
37,90 $