Principaux documents
R706175
N'(1),N'(9)-BIS(3-NITROBENZYLIDENE)NONANEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26N6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.5
Numéro MDL:
Autres remarques