Principaux documents
R705705
4-METHOXY-N'-(4-METHYLBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.318
Numéro MDL:
37,90 $