Principaux documents
R705438
4-(2-(4-METHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17IN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.296
Numéro MDL:
Autres remarques