Principaux documents
R702560
3-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)ANILINE
AldrichCPR
R702560-25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R702560-25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.302
Numéro MDL:
37,90 $