Principaux documents
R701920
2-(2-PYRIDINYL)QUINOLINE
AldrichCPR
R701920-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R701920-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.249
Numéro MDL:
261,00 $