Principaux documents
R701467
ACETIC ACID 3,4-DIACETOXY-5-(6-HO-PURIN-9-YL)-TETRAHYDRO-FURAN-2-YLMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.344
Numéro MDL:
Autres remarques