Principaux documents
R701270
2-METHOXY-3-METHYLBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.208
Numéro MDL:
37,90 $