Principaux documents
R701122
2-((4-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL)-N-PHENYLHYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.478
Numéro MDL:
Autres remarques