Principaux documents
R700509
N'-(4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLIDENE)ISONICOTINOHYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H23N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.381
Numéro MDL:
37,90 $