Principaux documents
R700355
4-CHLORO-N'-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.708
Numéro MDL:
Autres remarques