Documents
R700088
N'-BENZYLIDENE-2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.399
Numéro MDL:
Autres remarques