Principaux documents
R698490
N'(1),N'(8)-BIS(2-HYDROXYBENZYLIDENE)OCTANEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H26N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.477
Numéro MDL:
Autres remarques