Documents
R698458
5-BROMO-2-HYDROXY-N'-(1-(4-METHYLPHENYL)ETHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.214
Numéro MDL:
Autres remarques