Principaux documents
R697168
2-IODO-N'-(4-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13IN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.187
Numéro MDL:
Autres remarques