Documents
R695289
7,9-DICHLORO-5-(4-ETHOXYPHENYL)-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.372
Numéro MDL:
Autres remarques