Documents
R694614
5-(4-F-PHENYL)-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.418
Numéro MDL:
Autres remarques